Learn More
2,3-Dicloro-6-nitroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichloro-6-nitroaniline |
| CAS | 65078-77-5 |
| Fórmula molecular | C6H4Cl2N2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dichloro-6-nitrobenzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4Cl2N2O2/c7-3-1-2-4(10(11)12)6(9)5(3)8/h1-2H,9H2 |
| SMILES | Nc1c(Cl)c(Cl)ccc1[N+](=O)[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 207.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.965 |