Learn More
2,3-Dicloro-5-(trifluorometil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 69045-84-7 |
| Fórmula molecular | C6H2Cl2F3N |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 5,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H |
| SMILES | FC(F)(F)c1cnc(Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,3-dicloro-5-(trifluorometil)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 215.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.9516 |