Learn More
2,3-Dicloro-5-(trifluorometil)piridina, TRC
Código de producto. 30385986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385986 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30385986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD436370250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 69045-84-7
Fórmula molecular C6H2Cl2F3N
Cantidad 250 g
Sinónimo 5,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H
SMILES FC(F)(F)c1cnc(Cl)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 2,3-dicloro-5-(trifluorometil)piridina
Peso molecular (g/mol) 215.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.9516