Learn More
2,3-Dicloro-5-(trifluorometilo)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10503791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10503791 25 g Frasco de vidrio 25 g
10474155 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10503791 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 241810250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 69045-84-7 | C6H2Cl2F3N | 215.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69045-84-7
Fórmula molecular C6H2Cl2F3N
Peso molecular (g/mol) 215.98
Número MDL MFCD00042243
Clave InChI ABNQGNFVSFKJGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl pyridine, unii-5f2c8lx8ie, 2,3-dichloro-5-trifluoro methylpyridine, 2,3,5-dctf, 5f2c8lx8ie, 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl, pubchem9237
PubChem CID 112234
Nombre IUPAC 2,3-dicloro-5-(trifluorometil)piridina
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(Cl)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 8.0°C to 9.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.5490g/mL
Punto de ebullición 176.0°C
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4745 to 1.4765
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.549
Formula Weight (peso de la fórmula) 216
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.