Learn More
2,3-Dicloro-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15433207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433207 100 g 100 g
15423207 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20165.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69045-84-7
Fórmula molecular C6H2Cl2F3N
Peso molecular (g/mol) 215.98
Número MDL MFCD00042243
Clave InChI ABNQGNFVSFKJGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl pyridine, unii-5f2c8lx8ie, 2,3-dichloro-5-trifluoro methylpyridine, 2,3,5-dctf, 5f2c8lx8ie, 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl, pubchem9237
PubChem CID 112234
Nombre IUPAC 2,3-dicloro-5-(trifluorometil)piridina
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(Cl)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Densidad 1.54
Punto de ebullición 79°C to 81°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (175°F)
Índice de refracción 1.475
Cantidad 100 g
Número UN UN3082
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.99
Porcentaje de pureza 97%