Learn More
2,3-Dicloro-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15423207
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
15423207 25 g 25 g
15433207 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15423207 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B20165.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69045-84-7
Fórmula molecular C6H2Cl2F3N
Peso molecular (g/mol) 215.98
Número MDL MFCD00042243
Clave InChI ABNQGNFVSFKJGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl pyridine, unii-5f2c8lx8ie, 2,3-dichloro-5-trifluoro methylpyridine, 2,3,5-dctf, 5f2c8lx8ie, 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro-5-trifluoromethyl, pubchem9237
PubChem CID 112234
Nombre IUPAC 2,3-dicloro-5-(trifluorometil)piridina
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(Cl)C(Cl)=C1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Densidad 1.54
Punto de ebullición 79°C to 81°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (175°F)
Índice de refracción 1.475
Cantidad 25 g
Número UN UN3082
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.99
Porcentaje de pureza 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.