Learn More
2,3-Dicloro-5-hidroxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichloro-5-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 1806281-75-3 |
| Fórmula molecular | C7 H4 Cl2 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzaldehyde, 2,3-dichloro-5-hydroxy- (ACI), 2,3-Dichloro-5-hydroxybenzaldehyde (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-6-2-5(11)1-4(3-10)7(6)9/h1-3,11H |
| SMILES | ClC1=C(C=O)C=C(O)C=C1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,3-dicloro-5-hidroxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 191.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.9588 |