Learn More
2,3-Dicloro-5-fluoropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichloro-5-fluoropyridine |
| CAS | 185985-40-4 |
| Fórmula molecular | C5H2Cl2FN |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dichloro-5-fluoro-pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H2Cl2FN/c6-4-1-3(8)2-9-5(4)7/h1-2H |
| SMILES | FC1=CN=C(Cl)C(Cl)=C1 |
| Nombre IUPAC | 2,3-dicloro-5-fluoropiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 165.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.95 |