Learn More
2,3-Dicloro-5-fluoropiridina, 98 %
Código de producto. 15441549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441549 250 mg 250 miligramos
15421549 1 g 1 g
15431549 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64373.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2,3-dichloro-5-fluoropiridina es un reactivo que se utiliza en la síntesis de 3-cloro-5-fluoro Clodinafop Propargyl (C368645), que es una impureza de Clodinafop Propargyl.
Solubilidad
Ligeramente soluble en cloroformo, metanol y agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 185985-40-4
Fórmula molecular C5H2Cl2FN
Peso molecular (g/mol) 165.976
Número MDL MFCD08669666
Clave InChI YIYIQENCPIISLL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18520008
Nombre IUPAC 2,3-dicloro-5-fluoropiridina
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloro-5-fluoropyridine
Cantidad 250 mg
Beilstein 13831996
Sinónimo pyridine,2,3-dichloro-5-fluoro, pyridine, 2,3-dichloro-5-fluoro, abbypharma ap-31-5779, 2,3-dichloro-5-fluoro-pyridine
Información de solubilidad Slightly soluble in chloroform,methanol and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.98
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido