Learn More
2,3-Dicloro-5,8-dihidroxi-1,4-naftoquinona, TRC
Código de producto. 30385485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385485 500 mg 500 miligramos
30370506 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30385485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD435953500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone
CAS 14918-69-5
Fórmula molecular C10 H4 Cl2 O4
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H4Cl2O4/c11-7-8(12)10(16)6-4(14)2-1-3(13)5(6)9(7)15/h1-2,13-14H
SMILES Oc1ccc(O)c2C(=O)C(=C(Cl)C(=O)c12)Cl
Nombre IUPAC 2,3-dicloro-5,8-dihidroxi-naftaleno-1,4-diona
Peso molecular (g/mol) 259.042
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.9487