Learn More
2,3-Dicloro-5,8-dihidroxi-1,4-naftoquinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone |
| CAS | 14918-69-5 |
| Fórmula molecular | C10 H4 Cl2 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H4Cl2O4/c11-7-8(12)10(16)6-4(14)2-1-3(13)5(6)9(7)15/h1-2,13-14H |
| SMILES | Oc1ccc(O)c2C(=O)C(=C(Cl)C(=O)c12)Cl |
| Nombre IUPAC | 2,3-dicloro-5,8-dihidroxi-naftaleno-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 259.042 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.9487 |