Learn More
2,3-Dicloro-5,6-dicyanobenzoquinona, TRC
Código de producto. 18052220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18052220 5 g 5 g
18013230 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18052220 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4341105G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-58-2
Fórmula molecular C8Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 227
Sinónimo 1,4-Cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-, 4,5-Dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 1,2-Dichloro-4,5-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-Chloro-5,6-dicyanoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-cyano-1,4-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-quinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyanoquinone, 2,3-Dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-Dicyano-5,6-dichloro-1,4-benzoquinone, 2,3-Dicyano-5,6-dichlorobenzoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxo-1,2-benzenedicarbonitrile, 5,6-Dichloro-2,3-dicyano-p-benzoquinone, 5,6-Dicyano-2,3-dichloro-p-benzoquinone, DDQ, DDQ (oxidizing agent), Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, Dichlorodicyano-p-benzoquinone, Dichlorodicyanobenzoquinone, Dichlorodicyanoquinone, Dicyanodichloroquinone, NSC 401087, DDQ
Nombre IUPAC 4,5-dicloro-3,6-dioxociclohexa-1,4-dieno-1,2-dicarbonitrilo
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)C(=C(C#N)C1=O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8Cl2N2O2/c9-5-6(10)8(14)4(2-12)3(1-11)7(5)13
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.9337