Learn More
2,3-Dicloro-5,6-diciano-1,4-benzoquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10366270 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10366270 100 g Frasco de vidrio 100 g
10449020 10 g Frasco de vidrio 10 GR
11915611 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10366270 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113301000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84-58-2 | C8Cl2N2O2 | 227.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-58-2
Fórmula molecular C8Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 227.01
Clave InChI HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, dichlorodicyanoquinone, dichlorodicyanobenzoquinone, dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo, ddq, 2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile
PubChem CID 6775
Nombre IUPAC 4,5-dicloro-3,6-dioxociclohexa-1,4-dieno-1,2-dicarbonitrilo
SMILES C(#N)C1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 210.0°C to 217.0°C
Color Amarillo a naranja
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 80°C, 2 hrs, 40mm Hg vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 10,902
Fieser 01,215; 02,112; 03,83; 04,130; 05,193; 06,168; 07,96; 08,153; 09,148; 10,135; 11,166; 13,104; 14,126; 15,125; 16,120
Índice Merck 15,3072
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in benzene,dioxane,acetic acid,ethanol,slightly soluble in chloroform,methylenechloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales