Learn More
(2,3-dicloro-4-oxifenil)-2-tienilmetanona, TRC
Código de producto. 30383593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30383593 250 mg -
30370968 500 mg -
30380176 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383593 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD435675250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40180-03-8
Fórmula molecular C11 H6 Cl2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 273.14
Nombre IUPAC (2,3-dicloro-4-hidroxifenil)-tiofeno-2-ilmetananona
SMILES Oc1ccc(C(=O)c2cccs2)c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2,3-Dichloro-4-oxyphenyl)-2-thienylmethanone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H6Cl2O2S/c12-9-6(3-4-7(14)10(9)13)11(15)8-2-1-5-16-8/h1-5,14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.9466