Learn More
2,3-Dicloro-4-metilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichloro-4-methylaniline |
| CAS | 80026-12-6 |
| Fórmula molecular | C7 H7 Cl2 N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dichloro-4-methylbenzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7Cl2N/c1-4-2-3-5(10)7(9)6(4)8/h2-3H,10H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(N)c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,3-dicloro-4-metilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 176.043 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.996 |