Learn More
(2,3-dicloro-4-metoxifenil)-2-tienilmetanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2,3-Dichloro-4-methoxyphenyl)-2-thienylmethanone |
| CAS | 40180-05-0 |
| Fórmula molecular | C12 H8 Cl2 O2 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8Cl2O2S/c1-16-8-5-4-7(10(13)11(8)14)12(15)9-3-2-6-17-9/h2-6H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(C(=O)c2cccs2)c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | (2,3-dicloro-4-metoxifenil)-tiofen-2-ilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 287.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.9622 |