Learn More
Ácido (2,3-dicloro-4-butirilfenoxi)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2,3-Dichloro-4-butyrylphenoxy)acetic Acid |
| CAS | 1217-67-0 |
| Fórmula molecular | C12 H12 Cl2 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Acetic acid, 2-[2,3-dichloro-4-(1-oxobutyl)phenoxy]-, Acetic acid, (4-butyryl-2,3-dichlorophenoxy)- (7CI,8CI), Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(1-oxobutyl)phenoxy]- (9CI), 2-[2,3-Dichloro-4-(1-oxobutyl)phenoxy]acetic acid, (2,3-Dichloro-4-butyrylphenoxy)acetic acid, (4-Butanoyl-2,3-dichlorophenoxy)acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12Cl2O4/c1-2-3-8(15)7-4-5-9(12(14)11(7)13)18-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | CCCC(=O)c1ccc(OCC(=O)O)c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-butanoil-2,3-diclorofenoxi)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 291.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.0113 |