Learn More
2,3-Dicloro-1-propeno, TRC
Código de producto. 30373459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373459 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30373459 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD435788500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloro-1-propene
CAS 78-88-6
Fórmula molecular C3 H4 Cl2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Propene, 2,3-dichloro- (8CI), 2,3-Dichloro-1-propene, 2,3-Dichloropropene, 2,3-Dichloropropylene, 2-Chloroallyl chloride, HCO 125OXF, NSC 60520
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4Cl2/c1-3(5)2-4/h1-2H2
SMILES ClCC(=C)Cl
Nombre IUPAC 2,3-dicloroprop-1-eno
Peso molecular (g/mol) 110.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.969