Learn More
2,3-Dicloro-1-propeno, TRC
Código de producto. 30380523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380523 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30380523 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4357885G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloro-1-propene
CAS 78-88-6
Fórmula molecular C3 H4 Cl2
Cantidad 5 g
Sinónimo Propene, 2,3-dichloro- (8CI), 2,3-Dichloro-1-propene, 2,3-Dichloropropene, 2,3-Dichloropropylene, 2-Chloroallyl chloride, HCO 125OXF, NSC 60520
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4Cl2/c1-3(5)2-4/h1-2H2
SMILES ClCC(=C)Cl
Nombre IUPAC 2,3-dicloroprop-1-eno
Peso molecular (g/mol) 110.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.969