Learn More
2,3-Dicloro-1-propeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312796 10 g 10 g
11322796 50 g 50 g
15488889 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11312796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08943.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-88-6 | C3H4Cl2 | 110.965 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (2g/L).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-88-6
Fórmula molecular C3H4Cl2
Peso molecular (g/mol) 110.965
Número MDL MFCD00000943
Clave InChI FALCMQXTWHPRIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloropropene, 2,3-dichloro-1-propene, 2-chloroallyl chloride, 2,3-dichloropropylene, 1-propene, 2,3-dichloro, propene, 2,3-dichloro, 1,2-dichloro-2-propene, propylene, 2,3-dichloro, ccris 956, unii-370tnk5i41
PubChem CID 6565
Nombre IUPAC 2,3-dicloroprop-1-eno
SMILES C=C(CCl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloro-1-propene
Punto de fusión -83°C
Punto de ebullición 93°C to 96°C
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal ClCH2CCl=CH2
Cantidad 10 g
Número UN UN2047
Beilstein 1361491
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.97
Porcentaje de pureza 98%