Learn More
2,3-Dicloro-1-propanol, TRC
Código de producto. 30375515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375515 100 mg
30385060 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30375515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD435775100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-23-9
Fórmula molecular C3 H6 Cl2 O
Peso molecular (g/mol) 128.99
Sinónimo 2,3-Dichloro-1-propanol, (RS)-2,3-Dichloro-1-propanol, (±)-2,3-Dichloro-1-propanol, 1,2-Dichlorohydrin, 2,3-Dichlorohydrin, 2,3-Dichloropropyl alcohol, Glycerol 1,2-dichlorohydrin, Glycerol α,β-dichlorohydrin, α,β-Dichlorohydrin, β,γ-Dichlorohydrin, β-Dichlorohydrin
Nombre IUPAC 2,3-dicloropropan-1-ol
SMILES OCC(Cl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloro-1-propanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.9796