Learn More
2,3-Dicloro-1-propanol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichloro-1-propanol-d5 |
| CAS | 1189730-34-4 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C3HD5Cl2O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dichloro-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropan-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 134.02 |
| Porcentaje de pureza | >95 |