Learn More
2,3-Dicloro-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10774173 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10774173 25 g Frasco de vidrio 25 g
10669543 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10774173 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 365090250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 616-23-9 | C3H6Cl2O | 128.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-23-9
Fórmula molecular C3H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 128.99
Número MDL MFCD00040446
Clave InChI ZXCYIJGIGSDJQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloro-1-propanol, 1-propanol, 2,3-dichloro, 2,3-dichloropropanol, alpha,beta-dichlorohydrin, 1,2-dichloro-3-propanol, glycerol alpha,beta-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropyl alcohol, glycerol 1,2-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropane-1-ol, ccris 954
PubChem CID 12018
Nombre IUPAC 2,3-dicloropropan-1-ol
SMILES C(C(CCl)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dichloro-1-propanol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.3500g/mL
Punto de ebullición 182°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4835 to 1.4855
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.35
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ether,acetone,ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.99
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido