Learn More
2,3-Dicloro-1-propanol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478367 25 g 25 g
11468367 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18444.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 616-23-9 | C3H6Cl2O | 128.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-23-9
Fórmula molecular C3H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 128.98
Número MDL MFCD00040446
Clave InChI ZXCYIJGIGSDJQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloro-1-propanol, 1-propanol, 2,3-dichloro, 2,3-dichloropropanol, alpha,beta-dichlorohydrin, 1,2-dichloro-3-propanol, glycerol alpha,beta-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropyl alcohol, glycerol 1,2-dichlorohydrin, 2,3-dichloropropane-1-ol, ccris 954
PubChem CID 12018
Nombre IUPAC 2,3-dicloropropan-1-ol
SMILES C(C(CCl)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloro-1-propanol
Densidad 1.361
Punto de ebullición 182°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.485
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 1732060
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.99
Porcentaje de pureza ≥97%