Learn More
2,3-dicloro-1,4-naftoquinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichlone |
| CAS | 117-80-6 |
| Fórmula molecular | C10 H4 Cl2 O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,4-Naphthoquinone, 2,3-dichloro- (8CI), 2,3-Dichloro-1,4-naphthalenedione, 2,3-Dichloro-1,4-dihydro-1,4-dioxonaphthalene, 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone, 2,3-Dichloro-p-naphthoquinone, Algistat, Algistat (quinone), Compound 604, Dichlone, Diclone, NSC 537, Phygon, Phygon Seed Protectant, Phygon XL, Sanquinon, USR 604 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H4Cl2O2/c11-7-8(12)10(14)6-4-2-1-3-5(6)9(7)13/h1-4H |
| SMILES | ClC1=C(Cl)C(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2,3-dicloronaftaleno-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 227.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.9588 |