Learn More
2,3-dicloro-1,4-naftoquinona, TRC
Código de producto. 30377681
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377681 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30377681 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD435608100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlone
CAS 117-80-6
Fórmula molecular C10 H4 Cl2 O2
Cantidad 100 g
Sinónimo 1,4-Naphthoquinone, 2,3-dichloro- (8CI), 2,3-Dichloro-1,4-naphthalenedione, 2,3-Dichloro-1,4-dihydro-1,4-dioxonaphthalene, 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone, 2,3-Dichloro-p-naphthoquinone, Algistat, Algistat (quinone), Compound 604, Dichlone, Diclone, NSC 537, Phygon, Phygon Seed Protectant, Phygon XL, Sanquinon, USR 604
Fórmula InChI InChI=1S/C10H4Cl2O2/c11-7-8(12)10(14)6-4-2-1-3-5(6)9(7)13/h1-4H
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)c2ccccc2C1=O
Nombre IUPAC 2,3-dicloronaftaleno-1,4-diona
Peso molecular (g/mol) 227.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.9588