Learn More
2,3-Dicloro-1,4-naftoquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10636492 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10636492 25 g Frasco de vidrio 25 g
10070830 100 g Frasco de vidrio 100 g
10122430 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10636492 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 113480250
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 117-80-6 | C10H4Cl2O2 | 227.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 117-80-6
Fórmula molecular C10H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 227.04
Número MDL MFCD00001677
Clave InChI SVPKNMBRVBMTLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone, dichlone, diclone, 2,3-dichloronaphthoquinone, phygon, algistat, sanquinon, uniroyal, phygon paste, dichloronaphthoquinone
PubChem CID 8342
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dichloro-1, 4-naphthoquinone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 194.0°C to 197.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 275.0°C (2.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 729
Índice Merck 15, 3054
Información de solubilidad Solubility in water: 0.008g/L water. Other solubilities: soluble in xylene,47% in o-dichlorobenzene
Nombre IUPAC 2,3-dicloronaftaleno-1,4-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.