Learn More
2,3-Dicloro-1,4-naftoquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475363 500 g 500 g
11474110 25 g 25 g
11465363 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475363 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13378.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 117-80-6 | C10H4Cl2O2 | 227.04 g/mol
Use in textiles, as organic catalyst, as chemical intermediate, as additive in dye binders. Also used as an important catalyst to produce 3,3-dichlorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como desinfectante de semillas y textiles, catalizador orgánico, intermediario químico, aditivo en aglutinantes de colorantes y agente antiincrustante. También se utiliza para controlar algas verde-azuladas en estanques, lagos y piscinas. Asimismo, se emplea como catalizador importante para producir 3,3-dicloro benzina.
Solubilidad
Soluble en agua (0,008 g/l). Soluble en tolueno caliente casi transparente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-80-6
Fórmula molecular C10H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 227.04
Número MDL MFCD00001677
Clave InChI SVPKNMBRVBMTLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone, dichlone, diclone, 2,3-dichloronaphthoquinone, phygon, algistat, sanquinon, uniroyal, phygon paste, dichloronaphthoquinone
PubChem CID 8342
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
Punto de fusión 193°C to 196°C (sublimation)
Punto de ebullición 275°C (2 mmHg)
Cantidad 500 g
Número UN UN2811
Beilstein 1073511
Índice Merck 14,3045
Información de solubilidad Soluble in water (0.008g/L). Soluble in hot toluene almost transparency.
Nombre IUPAC 2,3-dicloro-1,4-dihidronaftaleno-1,4-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.05
Porcentaje de pureza 98%