Learn More
2,3-Dibromothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10626851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10626851 1 g Glass bottle 1 g
10667231 5 g Glass bottle 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10626851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 258760010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3140-93-0
Número MDL MFCD00005418
Clave InChI ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2,3-dibromo, 2,3-dibromo thiophene, dibromothiophene, 2,3-dibromo-thiophene, 2,3-dibromthiophen, 2 3-dibromothiophene, pubchem5511, thiophene,3-dibromo, acmc-1ckid, ksc491i5b
PubChem CID 76590
Nombre IUPAC 2,3-dibromotiofeno
SMILES C1=CSC(=C1Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dibromothiophene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Brown or Khaki-Orange to Yellow
Densidad 2.2000g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C4H2Br2S
Índice de refracción 1.6310 to 1.6330 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 241.928
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.92
Porcentaje de pureza ≥96.0% (GC)
Forma física Chunks and/or Powder