Learn More
Ácido 2,3-dibromosuccínico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15426778
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426778 25 g 25 g
15436778 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60306.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 526-78-3
Fórmula molecular C4H4Br2O4
Peso molecular (g/mol) 275.88
Número MDL MFCD00004209
Clave InChI FJWGRXKOBIVTFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dibromosuccinic acid, butanedioic acid, 2,3-dibromo, 2,3-dibromosuccinicacid, sym.-dibromosuccinic acid, acmc-20a6bk, succinic acid,3-dibromo, 2,3-dibromo succinic acid, butanedioic acid,3-dibromo, 2,3-dibromosuccinic acid #, 2,3-dibromo-butanedioic acid
PubChem CID 95324
Nombre IUPAC ácido 2,3-dibromobutandioico
SMILES C(C(C(=O)O)Br)(C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dibromosuccinic acid
Punto de fusión 274°C
Fórmula lineal HOOCCHBrCHBrCOOH
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.88
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido