Learn More
2,3-Dibromopiridina, 97%
Código de producto. 11388896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388896 1 g 1 g
11398896 5 g 5 g
11308906 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11388896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19527.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13534-89-9 | C5H3Br2N | 236,894 g/mol
Se emplea como intermedio farmacéutico.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en condiciones frescas. Mantener los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13534-89-9
Fórmula molecular C5H3Br2N
Peso molecular (g/mol) 236.894
Número MDL MFCD00234014
Clave InChI SLMHHOVQRSSRCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2,3-dibromo, dibromopyridine, 2,3-dibromo pyridine, pubchem5402, acmc-209c0b, 2,3-dibromopyridine, ksc492s9r, tpc-py084, slmhhovqrssrcv-uhfffaoysa, abbypharma ap-12-5128
PubChem CID 817102
Nombre IUPAC 2,3-dibromopiridina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dibromopyridine
Punto de fusión 58°C to 60°C
Punto de ebullición 249°C to 250°C
Cantidad 1 g
Beilstein 109828
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.9
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación