Learn More
2,3'-dibromopropiofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3'-Dibromopropiophenone |
| CAS | 76650-08-3 |
| Fórmula molecular | C9H8Br2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)-1-propanone, 2-Bromo-1-(3-bromophenyl-1-propanone, 2-Bromo-3'-bromopropiophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8Br2O/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-6H,1H3 |
| SMILES | CC(Br)C(=O)c1cccc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-(3-bromofenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 291.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.8942 |