Learn More
2,3-cloruro de dibromopropionilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11924951 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11924951 25 g 25 g
11914951 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11924951 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433410250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18791-02-1 | C3H3Br2ClO | 250.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18791-02-1
Fórmula molecular C3H3Br2ClO
Peso molecular (g/mol) 250.31
Número MDL MFCD00000712
Clave InChI HWKWYDXHMQQDQJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2,3-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2,3-dibromo, alpha,beta-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride,2,3-dibromo, propionyl chloride, 2,3-dibromo, acmc-209eqo, propanoyl chloride, 2,3-dibromo-9ci, 2,3-dibromopropanyl chloride, 3-02-00-00572 beilstein handbook reference
PubChem CID 86790
Nombre IUPAC cloruro de 2,3-dibromopropanol
SMILES ClC(=O)C(Br)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dibromopropionyl chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 2.1400g/mL
Punto de ebullición 193°C
Temperatura de inflamación 66°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula lineal BrCH2CH(Br)COCl
Cantidad 25 g
Gravedad específica 2.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.32
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido