Learn More
Cloruro de 2,3-dibromopropionilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443298 10 g 10 g
11453298 50 g 50 g
11463298 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17712.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18791-02-1 | C3H3Br2ClO | 250.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18791-02-1
Fórmula molecular C3H3Br2ClO
Peso molecular (g/mol) 250.31
Número MDL MFCD00000712
Clave InChI HWKWYDXHMQQDQJ-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 86790
Nombre IUPAC cloruro de 2,3-dibromopropanol
SMILES ClC(=O)C(Br)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dibromopropionyl chloride
Densidad 2.181
Punto de ebullición 191°C to 193°C
Temperatura de inflamación 67°C (152.6°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.542
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Beilstein 1749801
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 2,3-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2,3-dibromo, alpha,beta-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride,2,3-dibromo, propionyl chloride, 2,3-dibromo, acmc-209eqo, propanoyl chloride, 2,3-dibromo-9ci, 2,3-dibromopropanyl chloride, 3-02-00-00572 beilstein handbook reference
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.32
Porcentaje de pureza 95%