Learn More
2,3-dibromopropionamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dibromopropionamide |
| CAS | 15102-42-8 |
| Fórmula molecular | C3H5NOBr2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5Br2NO/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1H2,(H2,6,7) |
| SMILES | NC(C(Br)CBr)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 230.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.8738 |