Learn More
2,3-Dibromopropionamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11313116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313116 25 g 25 g
11303116 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10978.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2,3-dibromopropionamida también es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15102-42-8
Fórmula molecular C3H5Br2NO
Peso molecular (g/mol) 230.887
Número MDL MFCD00031484
Clave InChI DZQCMQRQFZXQKN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 85798
Nombre IUPAC 2,3-dibromopropanamida
SMILES C(C(C(=O)N)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dibromopropionamide
Punto de fusión 132°C to 133°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1749448
Sinónimo 2,3-dibromopropionamide, propanamide, 2,3-dibromo, acmc-209twc, propionamide,3-dibromo, 2,3-dibromo-propionamide, #, propanamide,2,3-dibromo, propionamide, 2,3-dibromo, ksc493i7n, 2,3-dibromopropionamide standardforacrylamideglcdetermination
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.9
Porcentaje de pureza 97%