Learn More
2,3-dibromopropeno, TRC
Código de producto. 30380963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380963 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30380963 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4264081G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dibromopropene
CAS 513-31-5
Fórmula molecular C3H4Br2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,3-Dibromo-1-propene, (2-Bromo-2-propenyl) Bromide, 1,2-Dibromo-2-propene, 2,3-Dibromopropylene, 2-Bromoallyl Bromide, NSC 6200, alpha-Epidibromohydrin
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4Br2/c1-3(5)2-4/h1-2H2
SMILES BrCC(=C)Br
Nombre IUPAC 2,3-dibromoprop-1-eno
Peso molecular (g/mol) 199.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.868