Learn More
Ácido 2,3-dibromopropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dibromopropionic acid |
| CAS | 600-05-5 |
| Fórmula molecular | C3 H4 Br2 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (±)-2,3-Dibromopropionic Acid, NSC 175, α,β-Dibromopropionic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4Br2O2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)C(Br)CBr |
| Nombre IUPAC | ácido 2,3-dibromopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 231.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.8578 |