Learn More
2,3-Dibromofenol, TRC
Código de producto. 30135081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135081 1 g 1 g
30010255 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4257401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57383-80-9
Fórmula molecular C6H4Br2O
Peso molecular (g/mol) 251.9
Sinónimo Phenol, 2,3-dibromo-, 2,3-Dibromophenol
SMILES Oc1cccc(Br)c1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dibromophenol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Br2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.8629