Learn More
2,3-Dibromofurano, 97 %, estabilizado con 0,5 % de carbonato de calcio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348306 5 g 5 g
11338306 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15518.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 30544-34-4 | C4H2Br2O | 225.867 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30544-34-4
Fórmula molecular C4H2Br2O
Peso molecular (g/mol) 225.867
Número MDL MFCD01074839
Clave InChI GKPGEBCMRMQOPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dibrom-furan, acmc-1adxx, furan, 2,3-dibromo, 2,3-bis bromanyl furan
PubChem CID 7021501
Nombre IUPAC 2,3-dibromofurano
SMILES C1=COC(=C1Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dibromofuran
Nombre de nota stabilized with 0.5% calcium carbonate
Densidad 2
Punto de ebullición 75°C to 78°C (75 mmHg)
Índice de refracción 1.547
Cantidad 5 g
Beilstein 107511
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.87
Porcentaje de pureza 97%