Learn More
Ácido 2,3-dibromobutírico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11341727 25 g 25 g
11331727 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04841.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 600-30-6 | C4H6Br2O2 | 245.898 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 600-30-6
Fórmula molecular C4H6Br2O2
Peso molecular (g/mol) 245.898
Número MDL MFCD00014334
Clave InChI HESQKTULJLBDRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dibromobutyric acid, .alpha.,.beta.-dibromobutyric acid, 2,3-dibromo-butyric acid, acmc-1atov, 2,3 dibromobutyric acid, #, butanoic acid,2,3-dibromo, butanoic acid, 2,3-dibromo, alpha,beta-dibromo-n-butyric acid, .alpha.,.beta.-dibromo-n-butyric acid
PubChem CID 95386
Nombre IUPAC ácido 2,3-dibromobutanoico
SMILES CC(C(C(=O)O)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dibromobutyric acid
Punto de fusión 84°C to 88°C
Punto de ebullición 100°C to 110°C (2 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 1721669
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.91
Porcentaje de pureza 97%