Learn More
2,3-Dibromobutanonitrilo (90%), TRC
Código de producto. 30381744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381744 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30381744 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42518010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dibromobutanenitrile
CAS 25109-76-6
Fórmula molecular C4 H5 Br2 N
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5Br2N/c1-3(5)4(6)2-7/h3-4H,1H3
SMILES CC(Br)C(Br)C#N
Nombre IUPAC 2,3-dibromobutanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 226.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.8789