Learn More
2,3-dibromoantraceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dibromoanthracene |
| CAS | 117820-97-0 |
| Fórmula molecular | C14H8Br2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dibromo-anthracene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8Br2/c15-13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14(13)16/h1-8H |
| SMILES | Brc1cc2cc3ccccc3cc2cc1Br |
| Peso molecular (g/mol) | 336.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.8993 |