Learn More
2,3-dibromoanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dibromoaniline |
| CAS | 608-22-0 |
| Fórmula molecular | C6H5Br2N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzenamine, 2,3-dibromo- (9CI, ACI), 2,3-Dibromobenzenamine (ACI), 2,3-Dibromoaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5Br2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1cccc(Br)c1Br |
| Peso molecular (g/mol) | 250.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.8789 |