Learn More
2,3'-Dibromoacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452228 5 g 5 g
11442228 1 g 1 g
11462228 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15210.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18523-22-3 | C8H6Br2O | 277.943 g/mol
It is employed as an intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario para la industria farmacéutica y la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18523-22-3
Fórmula molecular C8H6Br2O
Peso molecular (g/mol) 277.943
Número MDL MFCD00082698
Clave InChI MZBXSQBQPJWECM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromophenacyl bromide, 2,3'-dibromoacetophenone, 2-bromo-1-3-bromophenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-3-bromophenyl, 2-bromo-1-3-bromophenyl ethan-1-one, 3-bromophenacylbromide, 2-bromo-1-3-bromo-phenyl-ethanone, 2-bromo-3'-bromoacetophenone, 2-bromo-1-3-bromophenyl-1-ethanone
PubChem CID 519585
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(3-bromofenil)etanona
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3'-Dibromoacetophenone
Punto de fusión 49°C to 52°C
Olor Pungent
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 775786
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.95
Porcentaje de pureza 97%