Learn More
2,3-Dibromo-5-(trifluorometil)piridina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10391650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10391650 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10391650 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00194DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-dibromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 79623-38-4
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H2Br2F3N
Número MDL MFCD10687233
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,3-dibromo-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,3-dibromo-5-trifluoromethyl, pyridine,2,3-dibromo-5-trifluoromethyl, pubchem15128, acmc-209phs, 2, 3-dibromo-5-trifluoromethyl pyridine
Clave InChI BIDFUURRDIAINQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=C(Br)N=C1
Nombre IUPAC 2,3-dibromo-5-(trifluorometil)piridina
Peso molecular (g/mol) 304.89
PubChem CID 26985667
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.89
Porcentaje de pureza 97%