Learn More
2,3-Dibromo-5-(trifluorometil)piridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407948 5 g 5 g
15417948 250 mg 250 miligramos
15497938 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15407948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61407.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79623-38-4
Fórmula molecular C6H2Br2F3N
Peso molecular (g/mol) 304.89
Número MDL MFCD10687233
Clave InChI BIDFUURRDIAINQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 26985667
Nombre IUPAC 2,3-dibromo-5-(trifluorometil)piridina
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=C(Br)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dibromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,3-dibromo-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,3-dibromo-5-trifluoromethyl, pyridine,2,3-dibromo-5-trifluoromethyl, pubchem15128, acmc-209phs, 2, 3-dibromo-5-trifluoromethyl pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.89
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido