Learn More
2,3-Dibromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424637 25 g 25 g
11404637 1 g 1 g
11414637 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21140.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2973-75-3 | C8H6Br2O3 | 309.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2973-75-3
Fórmula molecular C8H6Br2O3
Peso molecular (g/mol) 309.94
Número MDL MFCD00016978
Clave InChI WKLKGSHBXNPUDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,6-dibromovanillin, acmc-1chm2, 2,3-dibromo-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 2,3-bis bromanyl-5-methoxy-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 520452
Nombre IUPAC 2,3-Dibromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(C=O)=C(Br)C(Br)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dibromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 213°C to 217°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1968576
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.94
Porcentaje de pureza 98%