Learn More
Ácido 2,3-dibromo-3-(2-bromofenil)propiónico, TRC
Código de producto. 30379449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30379449 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30379449 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4251151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dibromo-3-(2-bromophenyl)propionic Acid
CAS 246876-04-0
Fórmula molecular C9 H7 Br3 O2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7Br3O2/c10-6-4-2-1-3-5(6)7(11)8(12)9(13)14/h1-4,7-8H,(H,13,14)
SMILES OC(=O)C(Br)C(Br)c1ccccc1Br
Nombre IUPAC Ácido 2,3-dibromo-3-(2-bromofenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 386.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.7996