Learn More
Ácido 2,3-dibromo-2-(4-bromofenil)propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dibromo-2-(4-bromophenyl)propionic Acid |
| CAS | 112595-55-8 |
| Fórmula molecular | C9 H7 Br3 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7Br3O2/c10-5-9(12,8(13)14)6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4H,5H2,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)C(Br)(CBr)c1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3-dibromo-2-(4-bromofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 386.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.7996 |